Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (granulé)
Code produit. 11385982
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11385982
Marque: Fisher BioReagents™ BP97262
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une digestion enzymatique de caséine, une protéine lactique
  • PH (à 25°C, solution à 2 %) : 6,5 à 7,3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Granulé
Type de milieu tryptone
Type de produit Microbiology Media
Formule Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 2 kg