Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (granulé)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
Description
- PH (à 25°C, solution à 2 %) : 6,5 à 7,3
Spécification
Spécification
| Forme | Granulé |
| Type de milieu | tryptone |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Formule | Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 2 kg |