Learn More
Fisher BioReagents™ Extrait de levure (granulé)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Type de milieu:
Extrait de levure
Conditionnement:
2kg
500g
Description
Autolysat de levure séchée avec une teneur élevée en amino-azote et en vitamines complexes B solubles dans l’eau
- Portion hydrosoluble de levure autolysée contenant du complexe de vitamine B.
- Utilisation dans la préparation des milieux de culture microbiologique
- N° CAS : 8013-01-2
Spécification
Spécification
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Extrait de levure |
| Type de produit | Culture bactérienne |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture microbiologique |
| Comprend | Complexe de vitamine B |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 2000 g |