Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6751004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de fond:
Dent de scie, fenêtre large
Dents de scie
Plate
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,25 à 30 ml
1,5 à 100 ml
Diamètre (métrique) de la sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Granulométrie:
Course
Fine
Conditionnement:
1 pièce
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Code produit. 15545819
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Choix de pointes plates ou en dent de scie pour une utilisation avec des homogénéiseurs portatifs.
  • Confère à l’utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
  • Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
  • La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
  • Fournit avec des roulements  inférieur et supérieur en PTFE
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde
Granulométrie Fine
Plage de volume (métrique) 0,2 à 5 ml
Diamètre (métrique) de la sonde 5 mm
Longueur (impériale) de sonde 2,9 in
Longueur (métrique) de sonde 75 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de fond Plate
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseurs 850