Learn More
Fisherbrand™ Kit pH-mètre portatif accumet™ AP110
Code produit 11590184 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
11590184 -2 à 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11590184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00€
    586.45€ / 1 pièces
    Économisez 382.55€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Appareil de mesure, électrode de pH / pour compensation automatique de la température combinée rechargeable Accumet™ 13-620-AP50A, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons d’échantillonnage, sachets de solution tampon d’étalonnage du pH, pile de 9 V et manuel
Des mesures précises n’importe où et n’importe quand
Des mesures précises à tout moment et partout
Pour l’intérieur et l’extérieur. Polyvalent et suffisamment robuste pour les applications les plus exigeantes. Touches souples avec prise en main confortable pour un fonctionnement d’une seule main facile. Sa conception compacte permet de le glisser dans la poche et son intelligence offre la possibilité de l’utiliser dans n’importe quel laboratoire. Les kits de la série AP100 incluent une électrode accumet pH / ATC incassable et rechargeable pour une réponse rapide et une durée de vie plus longue.
Caractéristiques de l’appareil de mesure du pH / de la valeur mV / de la température AP110 :
  • Boîtier étanche robuste classé IP67
  • Grand écran LCD avec rétro-éclairage et texte en langage clair — facile à voir et à utiliser
  • Larges gammes : -2.00 à +20.00 pH, 0 à ±2000.0 mV, -5° à +100°C
  • Résolution du pH réglable
  • 200 points de données de mémoire interne
  • Affichage de la pente
  • Arrêt automatique
  • Trois ans de garantie complète pour l’appareil de mesure
Remarque : La plage de température de la sonde incluse est de 5 à 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH / ATC combinée rechargeable Accumet™, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons à échantillons, sachets de tampon d’étalonnage du pH, pile de 9 V et manuel
À utiliser avec (application) pH, mV, température
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (mV) 0 à ±2 000
Plage de températures (métrique) –5°C à +100°C
Type d’affichage LCD
Points de données 200
Indice IP IP 67
Garantie 3 ans
Précision Multiple
Résolution Multiple
Gamme de détection pH –2 à +20
Type Kit de pH-mètre portatif AP110