Includes
L’option Instrument de mesure uniquement comprend l’instrument de mesure, la batterie 9 V et le manuel.
Des mesures précises à tout moment et partout
Pour un usage intérieur et extérieur. Polyvalent et robuste pour les applications les plus exigeantes. Les touches tactiles souples avec une prise confortable rendent l’utilisation à une main un jeu d’enfant. Le design compact est assez petit pour une poche de chemise mais assez élégant pour n’importe quel laboratoire.
Également disponibles : les kits de la série AP100, qui incluent une électrode pH/ATC incassable accumet et rechargeable pour une réponse rapide et une durée de vie maximale.
Caractéristiques du compteur AP110 pH/mV/température :
- Un boîtier étanche robuste, indice IP67
- Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair –facile à lire et à utiliser
- Plages larges : -2,00 à +20,00pH, 0 à ±2000,0 mV, -5° à +100 °C
- Résolution de pH réglable
- Mémoire interne de 200 points de données
- Affichage de la pente
- Arrêt automatique
- Garantie complète de trois ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Spécification
| Comprend | Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel |
| À utiliser avec (application) | pH, mV, température |
| Measurement Modes | pH, Relatif mV, Température |
| Étalonnage | pH, mV relatif, température |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | 0.1, 0.01 |
| Gamme (mV) | 0 à ±2 000 |
| Calibration Points | 1 à 5 pH, 1 RmV, 1 température |
| Plage de températures (métrique) | –5°C à +100°C |
| Type d’affichage | LCD |
| Afficher plus |