Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre portatif accumet™ AP115
Code produit 11560184 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
11560184 -2 à 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11560184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.00€
    580.59€ / 1 pièces
    Économisez 200.41€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
L’option Instrument de mesure uniquement comprend l’instrument de mesure, la batterie 9 V et le manuel.
Des mesures précises à tout moment et partout
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Flexibles et suffisamment robustes pour les applications les plus exigeantes. Des touches souples avec une préhension confortable permettent de réaliser facilement les opérations d’une main. Le design compact est suffisamment petit pour une poche de chemise tout en convenant parfaitement à n’importe quel laboratoire. Les kits série AP100 incluent une électrode de pH / compensation automatique de la température accumet incassable qui peut être rechargée pour une réponse rapide et une plus longue durée de vie.
L’instrument de mesure pour pH / mV / température AP115 propose toutes les fonctionnalités de l’AP110 plus :
  • Résolution de pH de 0.001
  • Affichage de la date / l’heure conforme aux exigences BPL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel
À utiliser avec (application) pH, mV, température
Measurement Modes pH, Relatif mV, Température
Étalonnage pH, mV relatif, température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0.001
Gamme (mV) 0 à ±2 000
Calibration Points 1 à 5 pH, 1 RmV, 1 température
Plage de températures (métrique) –5°C à +100°C
Type d’affichage LCD
Option de rétro-éclairage Oui
Points de données 200
Type de fonction d’enregistrement Automatique, Manuelle
Certifications/Conformité GLP
Garantie 3 ans
Précision Multiple
Résolution pH 0.001
Gamme de détection pH –2 à +20
Type pH-mètre portatif AP115