Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées pH / ATC accumet™ à double jonction et corps en polymère rempli de gel : sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC, connecteur mini-jack ATC étanche
BNC / jack ATC 0.25 po
BNC / mini-jack ATC
Conditionnement:
1 pièce
Description
Associez une électrode combinée à une sonde à compensation automatique de la température intégrée pour plus de commodité
- Conception trois-en-un pour faciliter les tests de petits échantillons à l’aide d’une sonde unique
- Cellule de référence remplie de gel et membrane en verre universelle Fisher Scientific™ encastrées au bout pour une réponse rapide et reproductible
- Tests de pH rapides sur le terrain ou avec des échantillons difficiles
- La double jonction fournit une réponse rapide et une longue durée de vie partout où l’obturation des jonctions pourrait poser problème
- La chambre interne abrite un élément de référence avec KCl et AgCl gélifiés ; la chambre externe contient du KCl uniquement
- Remplies de gel en permanence
Modèle avec corps en époxy 13-620-111 avec connecteurs BNC / mini-jack
- Pour les séries accumet Excel (XL) et accumet Research (AR)
- Pour les séries accumet Basic AB15, AB15 Plus
- Pour le modèle accumet 1000 portatif dont la production a été arrêtée
- Pour les modèles accumet BASIC dont la production a été arrêtée
Modèle 13-620-112 avec corps en époxy et connecteurs BNC / jack 0.25 po
- Pour les modèles accumet 50, 25, 20, 15, 10, 5 et 30 de paillasse dont la production a été arrêtée
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure accumet AP61, AP62 et AP63 portatifs
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Types de connecteurs | BNC / jack ATC 0.25 po |
| Jonction | Double |
| Matériau | Époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +80°C |
| Type | Électrode combinée pH / ATC |
| Type de solution de remplissage | Gel |
| À utiliser avec (application) | Terrain, surveillance de processus, usage intensif |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les modèles pour paillasse Accumet discontinués 50, 25, 20, 15, 10, 5 et 30 |
| Afficher plus |