Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Code produit. 11523975 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Biomédical, TRIS
Jonction:
Manchon
Conditions de stockage:
Emballé à sec (sans électrolyte)
Conditionnement:
1 pièce
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Product Code. 11523975
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
  • Standard-size glass body
  • Contains mercury
  • -5° to +80°C
  • 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Types de connecteurs Pin
Jonction Manchon
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +80°C
Type de solution de remplissage Mercury
À utiliser avec (application) Biomédical, TRIS
Référence interne Hg/Hg2Cl2 (Calomel)
Électrolyte de référence Calomel
Conditions de stockage Emballé à sec (sans électrolyte)
Température (impériale) en fonctionnement 23°F to 176°F
Gamme de température (métrique) 80°C Max.
Longueur (impériale) 5.75 in.
Longueur (impériale) du câble 30 in.
Longueur (métrique) 14.6 cm
Longueur (métrique) du câble 76.2 cm
Diamètre (impérial) du corps 0.37 in.
Diamètre (métrique) du corps 1 cm
Diamètre (métrique) du bouchon 1.6 cm