Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Biomédical, TRIS
Jonction:
Manchon
Conditions de stockage:
Emballé à sec (sans électrolyte)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Standard-size glass body
- Contains mercury
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Pin |
| Jonction | Manchon |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +80°C |
| Type de solution de remplissage | Mercury |
| À utiliser avec (application) | Biomédical, TRIS |
| Référence interne | Hg/Hg2Cl2 (Calomel) |
| Électrolyte de référence | Calomel |
| Conditions de stockage | Emballé à sec (sans électrolyte) |
| Afficher plus |