Learn More
Fisherbrand™ Électrode sélective d’ions, demi-cellule, membrane en verre accumet™ pour le sodium - sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
US standard
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques
- Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
- Testées individuellement, sérialisées afin de répondre aux exigences des BPL et garanties par le personnel des applications techniques de Fisher Scientific
Demi-cellule indicatrice de sodium avec corps en verre
- Ampoule en verre de réaction au sodium spécialement formulée
- Mesure directe de la concentration en ions de sodium actifs
- Nécessite une électrode de référence telle que le modèle à jonction unique 13-620-52 ou les modèles à jonction double 13-620-47 ou 13-620-273
Informations sur la commande
Dimensions :
- Diamètre : corps, 0,5 po (12,7 mm) ; Bouchon, 0,625 po (16 mm)
- Longueur : Corps 4 po. de longueur (10,2 cm), bouchon de 1,5 po. de longueur (3,8 cm), 5,5po. de longueur (14 cm)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination de la concentration de sodium |
| Matériau | Verre |
| Types de connecteurs | US standard |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Diamètre (impérial) du corps | 0.5 in |
| Diamètre (métrique) du corps | 12,7mm |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 16 mm |
| Longueur (impériale) du corps | 4 in |
| Longueur (métrique) du corps | 102 mm |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Afficher plus |