Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité accumet™ sans mercure : deux cellules
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm-1
10 cm-1
1 cm-1
Plages de mesure:
0.5 à 200 μS
10 à 2000 μS
1000 à 200000 μS
Matériau:
Verre
Époxy
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Sonde ATC séparée pour les mesures à compensation de la température.
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type—pour une utilisation dans un support d’électrode standard.
- Types à deux cellules avec corps en verre ou en époxy
- Connecteurs à double broche
- Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 1 cm-1 |
| Types de connecteurs | 2 broches |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure portatifs et pour paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 |
| Type | Sonde de conductivité |
| Matériau | Époxy |
| Plages de mesure | 10 à 2000 μS |
| Méthode de stockage | Immergées dans de l’eau déionisée |
| Sonde | Conductivité à deux cellules |