Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées sélectives d’ions (ISE), à membrane de polymère Accumet™, sans mercure : Calcium
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Mesures rapides et précises dans des solutions aqueuses sur une vaste plage de concentrations.
Capteur scellé dans un corps en époxy
- Les modules de détection contiennent une solution de remplissage interne liquide en contact avec une membrane organophile sous forme de gel
- La membrane est imprégnée avec un échangeur d’ions sélectif pour l’ion d’intérêt
- Les capteurs sont scellés dans un corps en époxy durable avec demi-cellule de référence intégrée
- Permet des mesures rapides et précises dans des solutions aqueuses sur une vaste plage de concentrations
- Le corps en époxy offre une résistance aux produits chimiques
- Corps en époxy robuste et résistant aux substances chimiques
- Ensemble de la membrane scellé sur le corps
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteurs
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Limites de détection plus basses que les électrodes sélectives d’ions classiques
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
- Testées individuellement, sérialisées afin de répondre aux exigences des BPL et garanties par le personnel des applications techniques de Fisher Scientific
- Diamètre : corps, 0,5 po (12,7 mm) ; bouchon, 0,625 po (16 mm)
- Longueur : corps, 4 po (10,2 cm) ; bouchon, 1 po (2,5 cm) ; hors tout, 5 po (12,7 cm)
Électrode calcium
- Utilisée dans les tests du vin, de la bière, des produits laitiers, des denrées alimentaires, des plantes, des produits pharmaceutiques, des engrais, des explosifs, de l’argile et du sol
- Utilisée comme détecteur de point final dans les titrations de calcium EDTA
- La solution de remplissage est de 4M KCl (avec AgCl)
Spécification
Spécification
| Applications | Utilisées dans les tests du vin, de la bière, des produits laitiers, des denrées alimentaires, des plantes, des produits pharmaceutiques, des engrais, des explosifs, de l’argile et du sol |
| Types de connecteurs | BNC |
| Diamètre (impérial) du corps | 0.5 in |
| Diamètre (métrique) du corps | 12,7mm |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 15,8mm |
| Type de solution de remplissage | 4mol/l de KCl avec AgCl |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Longueur (métrique) | 127mm |
| Matériau | Corps en époxy |
| Plages de fonctionnement (métrique) | 0.04 à 400 ppm |
| Afficher plus |