Learn More
Fisherbrand™ Brosses anti-statiques Static-Away™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de la brosse:
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Longueur (métrique) de la poignée:
12,7 cm
15,24 cm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse anti-statique |
| Bristle Material | Synthetic Fibers |
| Bristle Type | Souple |
| Color-coded | No |
| Matériau de la poignée | Composite conducteur |
| Handle Type | Antistatique |
| Types de pointes | Straight |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour dépoussiérer les balances, cuves, lames de microscope, optiques et écrans d’ordinateur / instruments. Dotée de fibres extra douces pour éviter de rayer les surfaces. |
| Afficher plus |