Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice à conversion métrique compacte, calculatrice à conversion métrique, avec pile
Code produit. p-139433 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Pile alcaline 1,5 V et couvercle de protection intégré
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11784406
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Effectue plusieurs conversions et fonctions de calculatrice
L’appareil fournit des réponses rapides et précises pour 126 types de conversions métriques. Il vous suffit d’entrer un nombre, d’appuyer sur une flèche et de lire la métrique exacte ou l’équivalent américain avec un point décimal.
  • Convertit la longueur, la surface, le volume, le poids, le liquide, l’énergie et la température
  • Effectue des conversions anglaises (impériales) et dispose de toutes les fonctions courantes de la calculatrice
  • Avec des touches surélevées, de grands chiffres (0,5 po. [1,3 cm]) et un écran LCD lumineux à 8 chiffres pour faciliter la lecture et l’utilisation
  • Son format carte de crédit le rend parfait pour être transporté partout
  • Dimensions : 2,5 po de long × 4,25 po de large × 0,5 po de haut (6,4 × 11,4 × 1,3 cm). Poids : 1 oz (28 g)
Spécification
Type de produit Calculatrice à conversion métrique
Type d’affichage LCD
Clavier Grands chiffres surélevés
Dimensions (L x l) 2,5 x 4,25 po
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,3cm
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 6,4 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 11,4 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28,3g
Alimentation électrique Pile alcaline 1,5 V
À utiliser avec (application) Plusieurs conversions et fonctions de calculatrice
Comprend Pile alcaline 1,5 V et couvercle de protection intégré