Learn More
OHAUS™ Accessoire pour mini-centrifugeuse Frontier™ 5306, Rotors
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
4 x 0,2 mL PCR8
8 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor, 8 x 4 PCR de 0,2 ml, FC5306 |
| Matériau | Polypropylene |
| Type | Rotor |
| Capacité | 4 x 0,2 mL PCR8 |
| FCR max. | 2 260 000 x g |
| Vitesse max. | 6 000 tr/min |
| Poids net | 12,200 g |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-centrifugeuse Frontier 5306 |
| Angle | 45° |
| Comprend | Rotor angulaire 4 x 8 barrettes PCR |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction