Learn More
Fisherbrand™ Loupes pliables Hands-Free
Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte
36.87€ - 75.25€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de produit | Loupe pliable Hands-Freetrade; |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation lors d’opérations de contrôle de la qualité, dans les laboratoires, les secteurs de l’alimentaire, de l’électronique et de la fabrication ainsi que dans les universités |
Includes: Piles, avec les modèles éclairés.
Code produit | Marque | Diameter (Englis) Lens | Diameter (Metric) Lens | Grossissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Englis) Lens | Diameter (Metric) Lens | Grossissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11744396
|
Fisherbrand™
|
4.37 po | 10.16 cm | 2.5x |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11754396
|
Fisherbrand™
|
3,5 in | 8,89 cm | 2.5X |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11764396
|
Fisherbrand™
|
3 po | 7,62 cm | 3X |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11704406
|
Fisherbrand™
|
0,5 po | 1,27 cm | 10X |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11784396
|
Fisherbrand™
|
1.25 po | 3.17 cm | 5x |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11774396
|
Fisherbrand™
|
2 po | 5,08 cm | 3.5X |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11794396
|
Fisherbrand™
|
0,87 in | 2,21 cm | 7X |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les loupes pliables Hands-Free Fisher Scientific™ se plient toutes deux fois pour un stockage compact. Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte.
- Le panneau inférieur comporte des repères de grille blancs en pouces et en millimètres pour faciliter la mesure
- Les optiques tout-en-verre assurent une mise au point parfaite sans absorption
- Sept tailles sont disponibles, dont trois avec un éclairage brillant à pile
Spécification
Verre | |
Loupe pliable Hands-Freetrade; | |
Pour une utilisation lors d’opérations de contrôle de la qualité, dans les laboratoires, les secteurs de l’alimentaire, de l’électronique et de la fabrication ainsi que dans les universités |