Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs à vortex à usage intensif
Code produit. 15579014 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Vitesse de rotation:
300 à 3500 tr/min
Type de contrôleur:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15579014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tête de coupelle, support universel avec couvercle, insert de microtubes en mousse pour (38) microtubes de 1,5 à 2,0 ml, cordon de 92 po (234 cm) et fiche à trois fils amovibles (230 V disponibles).
Action de mélange puissant et constant pour jusqu’à 8 microplaques avec accessoires en option.
  • Conçu pour un usage continu
  • La conception robuste et le moteur efficace permettent à l’agitateur de fonctionner en continu et de prendre en charge tous les accessoires sur toute la gamme de vitesses
  • Garantie de 5 ans
Modèle standard
  • Agitateur analogique à vitesse variable
  • Choisissez entre deux modes de fonctionnement : Mode tactile pour les tubes de mélange lorsque la tête d’agitation ou le support universel avec couvercle sont enfoncés, ou mode marche lors de l’utilisation de l’un des accessoires pour un fonctionnement continu
  • Contrôles : Interrupteur d’alimentation à 3 voies ; bouton de vitesse : marques de cadran variables de 1 à 10
Modèle avancé
  • Pour les applications nécessitant des résultats reproductibles
  • Commandes et écrans LED du pavé tactile
  • Des résultats précis en temps et en vitesse
  • Contrôle par microprocesseur : Interrupteur d’alimentation à 3 voies, affichage LED pour les touches de réglage de la durée / vitesse
  • Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé
  • Choisissez entre deux modes de fonctionnement : Mode tactile qui active le mélange lorsque vous relâchez la tête d’agitation ; mode continu lors de l’utilisation des accessoires
Certifications
Homologué CSA, marquage CE
Garantie
5 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4,9 mm
Vitesse de rotation 300 à 3500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 30 W
Ampérage 0,13 A
Type de produit Agitateur Vortex
Type de bouchon Prise US
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l) 9,5 x 6,6 in (24,1 x 16,8 cm)
Longueur (impériale) 9,85 po
Longueur (métrique) 24,1 cm
Largeur (impériale) 6,6 po
Largeur (métrique) 16,8 cm
Type de contrôleur Analogique
Modèle Standard