Learn More
Fisherbrand™ Microscopes de poche avec éclairage
Code produit. p-154851 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
30x
De 60x à 100x
Comprend:
Pile AA, Mallette de transport en vinyle
Porte-lames de microscope à clipser, pile AA
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11724396
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Two AA batteries
Un mécanisme unique génère une focalisation aisée et très fiable
Les microscopes de poche avec éclairage Fisher Scientific™ sont parfaits pour les applications de contrôle de la qualité, d’utilisation sur le terrain, d’électronique, d’analyse des métaux, d’analyse clinique et d’étude des plantes. Un mécanisme unique génère une focalisation aisée et très fiable.
  • Visualisation à fort grossissement et forte luminosité, avec restitution fidèle des couleurs, contraste élevé et focalisation de précision
  • Le boîtier est en plastique ABS résistant aux chocs et produits chimiques
  • Dimensions : 5,5 x 1,5 x 0,87 po (L x l x H) (140 x 38 x 22 mm)
  • Poids 3 oz (85 g)
Spécification
Hauteur (métrique) 2,2cm
Comprend Porte-lames de microscope à clipser, pile AA
Hauteur (impériale) 0,87 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8cm
Pouvoir grossissant De 60x à 100x
À utiliser avec (application) Contrôle de la qualité, utilisation sur le terrain, électronique, analyse des métaux, analyse clinique et applications d’études végétales
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14 cm
Accessoires requis Une pile alcaline AA
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85 g
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 1,5 x 0,87 po (14 x 3,8 x 2,2 cm)