Learn More
Fisher Scientific™ Fluides de circulateur de bain
Code produit. 11641091 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5L
10L
Gamme de températures:
-40°C à +200°C
-75°C à +75°C
80°C à 300°C
Conditionnement:
10L
5L
Code produit. 11641091
Marque: Fisher Scientific™ 9990206
Utilisez ce fluide de circulateur de bain transparent avec nos bains à circulation et refroidisseurs réfrigérés.
À utiliser avec les bains et les refroidisseurs VersaCool
  • Sil 180 Liquide pour bain d’huile de silicone
  • Plage de températures de -40° à +200°C
  • Récipient de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Capacité de chaleur spécifique - 0,37 Cal/g °C à 20°C, densité - 0,93 g/cm3 à 20°C
Capacité (métrique) 10L
Gamme de températures 80°C à 300°C
Type Huile de silicone
Modèle Sil 300
Quantité 10 L
Viscosité Dynamique -200 cP à 20°C, cinématique -185 cSt à 20°C