Learn More
Fisherbrand™ Bains secs / blocs chauffants numériques Isotemp™
Code produit. p-4933697 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
No. of Places:
1 bloc
2 blocs
4 blocs
Type de bouchon:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15387928
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
L’appareil doit être commandé avec le(s) bloc(s).
Améliorez la polyvalence de votre laboratoire
Les blocs chauffants / bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables afin de répondre aux besoins d’une grande variété d’applications.
Les bains à sec numériques / blocs chauffants Fisherbrand™ Isotemp offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour répondre à une grande variété de besoins d’application. Conçus pour des applications simples à avancées, offrant une température max. de 130°C, un minuteur et au choix 1, 2 ou 4 tailles de blocs.
  • Commandes numériques et affichage du temps et de la température
  • Sonde de température interne avancée pour une excellente précision et un contrôle optimal de la température
  • Contrôle précis de la température à l’aide d’un circuit PID
  • L’étalonnage de la température permet de compenser la température par rapport à la valeur souhaitée
  • La minuterie permet à l’utilisateur de surveiller de près le temps de montée en température
  • La large gamme de blocs thermiques en alliage d’aluminium offre une polyvalence et permet de faciliter le nettoyage et la désinfection
  • La construction en acier à revêtement pulvérisé lui confère de la robustesse
  • Un dispositif de protection intégré contre la surchauffe garantit la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
  • Réglage de la déviation de la température
Applications :
Préparation des échantillons, conservation des enzymes, réactions enzyme-substrat, amplification de l’ADN, dégénération des gels d’électrophorèse et coagulation du sérum
Garantie
Garantie Thermo Fisher Scientific standard et limitée de 2 ans. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID
Matériau Acier thermolaqué
No. of Places 1 bloc
Type de bouchon CN, EU, UK
Humidité relative < 80%
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C à 130°C (température ambiante à 25°C)
Type Bain/bloc sec
Fusible 250V 2,5A
Temps de chauffage ≤ 20 min, 30°C à 130°C
Comprend Bain sec, connecteurs CN, EU et UK, palonnier
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 1°C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 11.3 × 7.9 × 3.9 in (288 × 200 × 100 mm)
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 288 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3.9 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 6.39 lb
Poids (métrique) 2.9 kg
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Tension 200/240 V
Fréquence 50/60