Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H24
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
- Bains en acier inox de haute qualité
- Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 14 à 24 L |
| Débit | 17 |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | 10°C à 100°C |
| Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant |
| Comprend | Raccord de tuyaux de circulation externe |
| Pression max. | 310 mbar |
| Modèle | 4100 H24 |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Dimensions (L x l x H) | 15,6 x 14,3 x 22,1 in (39,6 x 36,3 x 56,1 cm) |
| Afficher plus |