Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H24
Code produit. p-4903561 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11376661
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
  • Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
  • Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
  • Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
  • Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
  • Bains en acier inox de haute qualité
  • Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 14 à 24 L
Débit 17
Type de pompe Foulante
Gamme de températures 10°C à 100°C
Type Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Comprend Raccord de tuyaux de circulation externe
Pression max. 310 mbar
Modèle 4100 H24
Stabilité de la température ±0,05°C
Dimensions (L x l x H) 15,6 x 14,3 x 22,1 in (39,6 x 36,3 x 56,1 cm)
Longueur (impériale) 15,6 in
Longueur (métrique) 39,6 cm
Largeur (impériale) 14,3 in
Largeur (métrique) 36,3 cm
Hauteur (impériale) 22,1 in
Hauteur (métrique) 56,1 cm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz