Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 5150 H11
Code produit. 11366671 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11366671
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
  • Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
  • Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
  • Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
  • Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
  • Bains en acier inox de haute qualité
  • Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7 à 11 L
Débit 17
Type de pompe Foulante
Gamme de températures de 10°C à 150°C
Type Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Comprend Raccord de tuyaux de circulation externe
Modèle 5150 H11
Stabilité de la température ±0,05°C
Dimensions (L x l x H) 15,6 x 11,9 x 14,2 in (39,6 x 30,2 x 36,3 cm)
Longueur (impériale) 15,6 in
Longueur (métrique) 39,6 cm
Largeur (impériale) 11,9 in
Largeur (métrique) 30,2 cm
Hauteur (impériale) 14,2 in
Hauteur (métrique) 36,3 cm
Poids (impériale) 24,9 lb
Poids (métrique) 11,3 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz