Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R20 : 5,4-6,5 L, 230 V/50 Hz
Code produit. p-4908054 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Type:
Forme courte
Forme haute
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11366641
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
  • Pinces d’alimentation et de retour
  • Protections pour espace de travail
Pour applications de laboratoire et industrielles.
Le modèle surbaissé facilite l’accès au bain lorsque la hauteur du comptoir de laboratoire constitue un problème. Les cuves en acier inoxydable sans soudure garantissent leur durabilité et leur facilité de nettoyage. Le système de réfrigération robuste garantit le refroidissement rapide des échantillons et des applications. La mesure parfaitement réglée de la réfrigération permet une excellente stabilité thermique en toutes circonstances.
  • Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Éco-conseil : Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant le mode économie d’énergie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance de refroidissement 250w
Type de pompe Foulante
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Type Forme haute
Capacité de chauffage 1,2 kW
Pression max. 17 L/min ; 310 mbar
Modèle Isotemp 4100 R20
Stabilité de la température ±0,05°C
Poids (impériale) 58,0 lb
Poids (métrique) 26,3 kg
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz