Learn More
Fisherbrand™ Ruban adhésif pour étiquettes de laboratoire
Code produit. 11734376 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11734376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponible dans de nombreuses couleurs
Le rouleau d’étiquettes pour laboratoires Fisher Scientific™ peut être déchargé et rechargé en moins de 30 secondes.
  • Permet de créer des étiquettes de codage couleur
  • Aucune batterie nécessaire
  • L’unité est toujours prête à l’emploi
  • Dimensions : 0,375 x 118 po (0,90 x 300 cm)
Informations sur la commande
Disponible en noir, rouge, bleu et vert.
Spécification
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Rouge
Format de dia. int.
Type de produit Distributeur d’étiquettes
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse de laboratoire
Quantité 4/boîte
Dimensions (impériale) 0,375 x 118 po
Dimensions (métrique) 0,010 x 3,277 cm
Longueur (impériale) 118 in
Longueur (métrique) 3 m
Largeur (impériale) 0,375 in