Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs mécaniques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5,71cm
Poids (métrique):
63,78 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, cordon et porte-clés.
Les minuteurs à remonter et analogiques suppriment les piles. Les minuteurs mécaniques Fisherbrand sont réglables de 0 à 60 min avec incréments de 1 minute.
- Tournez le pointeur sur le paramètre de compte à rebours souhaité pour remonter automatiquement les minuteurs
- Le pointeur indique toujours le temps restant exact
- La cloche sonne fort pendant cinq secondes à zéro
- Facile à lire et nous : aucun bouton et aucun paramètre confus
Quick-Timer™
- Bleu et blanc, avec aimant à l’arrière
- 2,5 x 1 po (6,4 x 2,5 cm) (dia. x H)
- Pèse 3 oz (85 g)
- Bleu translucide et blanc
- 2,25 x 1 po (5,7 x 2,5 cm) (dia. x H)
- Pèse 2,25 oz (63,8 g)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur de poche |
| Plage de durée | 0 à 60 min |
| Alarms | 5 s. Alarme puissante |
| Incréments | 1 min |
| Couleur | Blue |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Hauteur (métrique) | 2,54cm |
| Diamètre (impériale) interne | 2,25 in |
| Diamètre (métrique) interne | 5,71cm |
| Poids (impériale) | 2,25 oz. |
| Afficher plus |