Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur modèle 50
Code produit. p-3974374 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
FB50
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12961151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Générateur, convertisseur, sonde de 1/8 po, câbles, ensemble de clés
Désintégrateur de cellules économique à petit volume.
Le sonicateur Fisher Scientific™ modèle 50 est compact, portatif et extrêmement simple à utiliser. Pesant moins de 4 lb, ce modèle est la plus petite unité sur le marché et est très efficace pour la perturbation cellulaire, la préparation d’échantillons et de nombreuses autres applications à petit volume.
  • Traitement de 0,2 à 50 ml
  • 50 W
  • Fonctionnement continu ou à distance (pédale en option)
  • Accessoires disponibles : 3 tailles des sondes pour les échantillons individuels
  • Convertisseur léger pour un fonctionnement portatif
  • Applications basiques de faible volume
Informations sur la commande
Socle exclus.
Garantie
Deux ans
Spécification
Tension 220/230 V
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20 kHz (fréquence ultrasonore)
Puissance 50 W
Plage de volume (métrique) 0,2 à 50 ml
Dimensions (L x l x H) 7 x 8 x 5 in (17,78 x 20,32 x 12,7 cm)
Hauteur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,78 cm
Largeur (impériale) 8 po
Largeur (métrique) 20,32 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour la rupture de cellules de base
Comprend Générateur, convertisseur, sonde de 1/8 po de diamètre, câble d’alimentation, ensemble de clés. Remarque : Support et pince illustrés sur l’image non inclus
Modèle FB50