Learn More
Cole-Parmer™ Ballons à extraction multiple : modèle à 3 renfoncements, chauffage et agitation
Code produit. p-4894580
Click to view available options
Puissance:
220 W
490 W
700 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11722923
Marque: Cole-Parmer™ 0307619
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le débit d’air unique du boîtier ventilé garantit que l’unité reste froide au toucher
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
  • Plage de vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min
  • Une commande d’agitation contrôle chaque jeu de renfoncements
  • Le module d'agitation mélange et chauffe les liquides simultanément.
Certifications
CE
Garantie
One year parts and labor
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité Capacité du flacon : 3 x 500 ml (0,13 gal)
Conception Boîtier en polypropylène
Capacité (métrique) 500 ml
Profondeur (impériale) 11,2 in
Profondeur (métrique) 28,5 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 po.)
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 13 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 640 W (prise UK et EU)
Comprend Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modèle EMEA30500/CE
Matériau Polypropylène, aluminium avec revêtement par pulvérisation
Vitesse 50 à 1000 tr/min
Puissance 700 W
Poids (métrique) à l’expédition 8,4kg
Poids (impériale) emballé 18,5 lb
Largeur (impériale) 29,72 in
Largeur (métrique) 75,5cm
Type de produit Chauffage/agitateur d’extraction
Type de récipient Flacon à fond rond
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 0,13 gal
Température (impériale) 842°F
À utiliser avec (application) Solution d’agitation et de chauffage
Fréquence 50/60 Hz