Learn More
Fisherbrand™ Sondes pour fractionneur sonique modèles 50 et 120
Code produit. p-4881295 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 15 ml
10 à 50 ml
Diamètre (métrique):
2 mm
0,3 cm
0,63 cm
Amplitude:
120 μm maximum
180 μm maximum
200 μm maximum
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12921181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Images (de gauche à droite) : 4423, 4422, 4435.
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 50 et 120.
  • 1/8 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,5 à 15 ml
  • 5/64 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,2 à 5 ml
Spécification
Amplitude 200 μm maximum
Type de produit Sonde
Plage de volume (métrique) 0,2 à 5 ml
Diamètre (impériale) 0,078 po (5/64 po)
Diamètre (impériale) de la pointe 5/64 po
Diamètre (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) de la pointe 2 mm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 50 et 120
Quantité d’emballage 1 sonde