Learn More
Masterflex™ Tubulure de rechange en silicone pour mini pompes
Fournit une résolution fine avec une large gamme de débits utilisés avec les aliments, les produits pharmaceutiques et d’autres solutions critiques. La tubulure de rechange en silicone Masterflex™ pour mini pompes est conçue pour être utilisée avec les pompes à tubulure péristaltique à vitesse variable.
58.85€ - 89.95€
Spécification
Type de produit | Tubes |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (impériale) | 25 pi |
Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
À utiliser avec (application) | Fournit une résolution précise sur une large gamme de débit utilisée avec les aliments, les produits pharmaceutiques et d’autres solutions critiques |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11751555
|
Masterflex™
90024-25 |
3/32 in. |
58.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15164195
|
Masterflex™
90024-28 |
1/50 in. | |||||||
Description
Offrez une résolution fine avec une large gamme de débits utilisés avec les aliments, les produits pharmaceutiques et d’autres solutions déterminantes grâce à cette tubulure.La tubulure de rechange en silicone Fisherbrand™ pour mini pompes est conçue pour être utilisée avec les pompes à tubulure péristaltique à vitesse variable.
- Tubulure de rechange en silicone durable pour les mini pompes
- Longueur : 7,5 m (25 pi)
Spécification
Tubes | |
25 pi | |
Fournit une résolution précise sur une large gamme de débit utilisée avec les aliments, les produits pharmaceutiques et d’autres solutions critiques | |
-62deg;C | |
260°C |
Autoclavables | |
7,5 m | |
–80deg;F | |
500°F |