Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs magnétiques RET Basic
Code produit. p-4819593 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
4 L
5 L
Dimensions (L x l x H):
7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15346607
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Deux plaques en silicone antidérapantes fournies avec toutes les unités (1 noire, 1 blanche)
Fiables et prêts à l’emploi — idéals pour les applications d’agitation de routine
Découvrez la fiabilité de l’agitateur magnétique plug-and-play RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options disponibles — 120 mm, 170 mm ou 220 mm — le tout dans une conception légère et minimaliste à très faible encombrement. Les agitateurs RT Basic disposent d’un couvercle et d’un corps en PP résistant aux produits chimiques, d’un fort couplage magnétique qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales, et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux plaques en silicone antidérapantes pour une protection supplémentaire contre les déversements.
  • Conception légère et compacte à faible encombrement
  • Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
  • Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne “cuit” pas les échantillons
  • Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique.
  • Trois options de taille — 120 mm 170 mm ou 220 mm
  • Commande de vitesse analogique : 150 à 2500 tr/min
  • Fiche amovible
  • Faible consommation électrique
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vitesse 150 à 2 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 4 L
Tension 100/240 V
Puissance 6 W
Diamètre (impériale) extérieur 6,69 in
Diamètre (métrique) extérieur 170 mm
Dimensions (L x l x H) 7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
Hauteur (impériale) 2,56 in
Hauteur (métrique) 65 mm
Longueur (impériale) 7,28 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 7,28 in
Largeur (métrique) 185 mm
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Type du moteur CC sans balais
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato