Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs de poche SX-Timer™ et Quick-Timer™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
0 à 60 min
Conditionnement:
3 pièces
Description
Includes
Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, cordon, trousseau, aimant au dos
- Le fait de tourner le pointeur sur le paramètre de compte à rebours désiré remonte automatiquement les minuteurs
- Le pointeur indique toujours le temps restant exact
- La cloche sonne fort pendant cinq secondes à zéro
- Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques
Quick-Timer
- Bleu / blanc avec aimant à l’arrière
- Diamètre : 2,5 × 1 po (6,4 × 2,5 cm)
- Poids : 3 oz (85 g)
SX-Timer
- Bleu /blanc translucide
- Diamètre : 2,25 × 1 po (5,7 × 2,5 cm)
- Poids : 2,25 oz (63 g)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur de poche |
| Plage de durée | 0 à 60 min |
| Alarms | Sonnerie forte de 5 s |
| Incréments | 1 min |
| Couleur | Bleu |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Hauteur (métrique) | 2,54cm |
| Diamètre (impériale) interne | 2,5 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,35cm |
| Poids (impériale) | 3 oz |
| Afficher plus |