Learn More
Fisherbrand™ Moules d’enrobage jetables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 mm
Largeur (métrique):
15 mm
Description
Pour une utilisation dans la préparation des échantillons pathologiques
- Disponible dans les tailles de moule d’enrobage courantes ; peut être utilisé avec les mêmes styles et types de cassettes et anneaux d’enrobage
- Les moules sont en plastique spécialement formulé, offrant un excellent échange thermique
- La finition intérieure lisse et les coins arrondis facilitent l’élimination des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Moule d’enrobage |
| Matériau | Plastique |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Largeur (métrique) | 15 mm |
| Longueur (impériale) | 0,6 in |
| Largeur (impériale) | 0,6 in |
| Profondeur (métrique) | 0,5 cm |
| Profondeur (impériale) | 0,19 in |
| Dimensions (L x l x H) | 0,6 x 0,6 x 0,2 in (15 x 15 x 5 mm) |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |