Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse Traceable : 24 heures
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Support béquille, clip et face arrière aimantée ; pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 2 ans
Pour les applications de chronométrage d’usage général, le minuteur de paillasse de 24 heures Fisher Scientific™ Traceable™ dispose d’un canal de chronométrage et d’un affichage à une seule ligne. Affichage en secondes pendant les 10 dernières minutes.
- Rappel de mémoire
- Capacité du minuteur : 24 h
- Résolution : 1 s
- Précision : 0.01 %
- Affichage : écran LCD de 0.34 po de haut
- Alarme : 1 min, mise sous silence automatique ou manuelle
- Dimensions : 6.0 x 1.6 cm (2.37 x 0.5 po) (Ø × H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur à mémoire |
| Plage de durée | 24 h à 1 min |
| Alarms | 1 min. |
| Précision | 0,01 % |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | AA |
| Longueur (impériale) | 0,5 po |
| Longueur (métrique) | 1.27 cm |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 0,33 po |
| Afficher plus |