Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre See-Thru™ Traceable™ à gros chiffres
Code produit. 15263996 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-25°C à +70°C
s/o
Balance:
Degré Fahrenheit
Degrés Celsius
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15263996
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Ruban de montage Velcro™, pile AAA
Fixez-le à l’extérieur d’une fenêtre pour voir les températures extérieures. Les thermomètres See-Thru Traceable Fisherbrand à gros chiffres possèdent un affichage transparent avec des chiffres de 1,25 po H (3,1 cm) qui indiquent les températures actuelle et minimale / maximale.
  • Réinitialisation automatique min / max quotidienne
  • Plage de températures : -13,0° à +158,0°F ou -25,0° à +70,0°C
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1°C
  • Dimensions : 3,5 × 4,25 × 0,75in. (8,9 × 10,8 × 1,9cm)
  • Poids : 8 oz. (0,2kg)
Certifications
Certificat Traceable™ numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensions (L x l x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9cm)
Dimensions de l’écran 1.25 in. (3.1 cm) H
À utiliser avec (application) Utilisation en extérieur, dans les réserves, hottes d’aspiration, laboratoires, salles blanches, réfrigérateurs et zones d’installation
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1,9cm
Comprend Adhésif de montage, Velcro™, pile AAA
Longueur (métrique) 108 mm
Matériau Plastic
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 8 oz.
Poids (métrique) 200 g
Largeur (impériale) 3,5 in
Type de produit Thermomètre Traceable
Longueur (impériale) 4.25 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70.0°C
Température (impériale) min. - 13°F
Température min. (métrique) -25.0°C
Plage de températures (impériale) -13°F à +158°F
Plage de températures (métrique) s/o
Calibrated Oui
Type de batterie AAA
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8,9 cm
Balance Degré Fahrenheit