Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre, résistivimètre et TDS-mètre Traceable™
Code produit. 11774216 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11774216
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des mesures numériques directes de la conductivité, résistivité et matières solides dissoutes. Conductimètres, résistivimètres et TDS-mètres Traceable Fisherbrand sont idéaux pour mesurer l’eau de qualité réactif conformément aux spécifications CAP, ASTM, NCCLS et ACS, ainsi pour mesurer la conductivité en chromatographie, biologie, alimentation, électronique et analyse de l’eau. Les mesures sont référencées à la norme internationale de 25°C.
Fournit des mesures numériques directes de la conductivité, de la résistivité et des matières solides dissoutes. Les conductimètres, résistivimètres et TDS-mètres Traceable Fisherbrand sont idéaux pour mesurer l’eau de qualité réactif conformément aux spécifications CAP, ASTM™, NCCLS et ACS, ainsi que pour mesurer la conductivité en chromatographie, biologie, alimentation, électronique et analyse de l’eau. Toutes les mesures sont automatiquement référencées à la norme internationale de 25°C.
  • Écran LCD lumineux, facile à lire, de 0,5 po (13 mm)
  • Peut être utilisé comme instrument de mesure portatif ou de paillasse
  • Plages : 0,01 à 200 000 μmhos ou μS (conductivité) ; 0,001 ohms à 20,00 mégohms (résistivité) ; 0,01 à 20 000 ppm (matières solides dissoutes)
  • Précision, + 0,3 % ± 1 chiffre
  • Enregistre quatre paramètres d’étalonnage
  • Avec sonde à réponse instantanée enfichable, affichage numérique de la température en °C et °F, compensation et contrôle automatiques de la température et prise enregistreur
Informations sur la commande
Dimensions : 3,75 x 6,75 x 1,5 po (L x H x l) (9,5 x 17,1 x 3,8 cm). Poids net : 1 lb (454 g). Dimensions de la sonde 0,5 po de dia. x 5,5 po de long (1,3 x 14 cm). Longueur de câble : 59 po (150 cm).
Certifications
Certificat Traceable™ numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par NIST™.
Spécification
Précision (conductivité) ±0,3 % ± 1 chiffre
À utiliser avec (application) Conductivité, résistivité, TDS
Measurement Modes Conductivité, TDS, résistivité, TDS, Resistivity
Gamme (conductivité) 0,1 à 200 μS/cm
Gamme (résistivité) 1 à 20 meg-ohms
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Poids (métrique) 454 g
Poids (impériale) 0,03 oz.
Types de capteur Conductivité
Gamme de détection 0,01 à 200 000 mu;s
Type Conductimètre
Précision plusmn; 0,3%
Longueur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 9,5cm
Longueur (métrique) du câble 150 cm
Largeur (impériale) 16 oz.
Largeur (métrique) 17,1cm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,8 cm
Type de batterie Alcaline