Learn More
Fisherbrand™ Pieds à coulisse en fibre de carbone numériques Traceable™
Code produit. p-3256622 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (impériale):
1 oz
2 oz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11777105
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Basculez aisément entre des mesures en pouces et en millimètres
Pour mesurer le diamètre extérieur ou intérieur. Conception ergonomique Aucune lubrification n’est nécessaire sur la barre coulissante ultra-lisse.
  • Grand affichage LCD : 0,3 po de hauteur
  • En fibre de carbone composite solide
  • Résultats supérieurs ou inférieurs à ceux obtenus sans calculs
  • Le bouton de remise à zéro réinitialise instantanément l’unité depuis n’importe quelle position
  • Fonctionne grâce à la pile fournie pendant 10 000 heures
  • Résolution : 0.01 po et 0,1 mm
  • Précision : ±0,01 po et ±0,2 mm
Version 4 po
  • Plage : 0 à 4 po (0 à 100 mm)
  • Dimensions : 7 × 2,5 po
  • Poids : 1 oz
Version 6 po
  • Plage : 0 à 6 po (0 à 150 mm)
  • Dimensions : 9,5 × 3 po
  • Poids : 2 oz
Compliance
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par notre laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Traçabilité conforme NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Type de produit Calibre d’épaisseur, numérique
À utiliser avec (application) Mesure des diamètres externe et interne
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,25 kg
Matériau Fibre de carbone