Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure de la température / de l’humidité relative Traceable™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Capteur de capacité à film mince de précision, pile alcaline 9 V et instructions
L’appareil de mesure numérique de température et d’humidité Fisher Scientific™ Traceable™ est idéal pour des années de service fiable, même dans des environnements de laboratoire ou d’usine difficiles. Affiche l’humidité relative de 10,0 à 95,0 % avec une résolution de 0,1 % et une précision de 1,5 %.
- Le temps de réponse est compris entre 30 secondes et 3,5 minutes
- L’affichage est mis à jour deux fois par seconde
- L’interrupteur HOLD permet de “geler” l’affichage pour capturer et enregistrer les lectures
- L’écran LCD extra-large mesure 0,5 in de hauteur et peut être lu à une distance de 10 pieds (3 m)
- Fabriqué en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs et doté d’une mallette de transport pratique, en ABS
Informations sur la commande
L’unité mesure 1,25 x 5,5 x 3,5 po (L x l x H) (3 x 14 x 9 cm). La sonde mesure 11/16 x 7 in (dia. x longueur) (1,8 x 18 cm). Longueur de câble : 54 po (137 cm). Poids net : 12 oz (340 g)
Certifications
Un certificat Traceable™ est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Spécification
| Type | Instrument de mesure de la température / de l’humidité relative |
| Taux d’humidité | 10 à 95 % |
| Résolution | 0,001 |
| Précision | ±1,5% |
| Plage de températures (métrique) | –40°C à +220°C |
| Précision de la température | plusmn;0,4deg;°C |
| Type d’affichage | LCD |
| Matériau | Plastique ABS |
| Plage de températures (impériale) | 40deg; à 104,4deg;F |
| Résolution de la température | 0,1°F |
| Afficher plus |