Learn More
Fisherbrand™ Compte-tours numérique Traceable™
Affichage voyant de 0,5 po de haut. Le compte-tours numérique Traceable Fisherbrand mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance allant jusqu’à 30 cm (12 po).
344.00€ - 357.00€
Spécification
Hauteur (impériale) | 1,5 in |
---|---|
Hauteur (métrique) | 4 cm |
Type | Tachymètre numérique |
Précision | 0,05 % +0,1 tr/min (de 0 à 999,9 tr/min), 0,05 % +1 tr/min (de 1 000 à 99 999 tr/min) |
Résolution | 0,1 (inférieur à 1 000 tr/min), 1 (supérieur à 1 000 tr/min) |
Includes:
- Le modèle de mesures par contact et sans contact est fourni avec quatre piles alcalines “AA” de 1,5 V, un boîtier en ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, un système d’éclairage interne, un cône et deux roues (pour les mesures de vitesses) et un étui de transport
- Le modèle de mesures sans contact est fourni avec quatre piles alcalines “AA” de 1,5 V, un boîtier en ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, un système d’éclairage interne et un étui de transport
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11714276
|
Fisherbrand™
|
Mesures avec et sans contact | 0,1 à 99,999 tr/min |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724276
|
Fisherbrand™
|
Mesures sans contact uniquement | 1 à 99 999 tr/min |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Affichage voyant de 0,5 po de haut.Le tachymètre numérique Fisherbrand Traceable mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance allant jusqu’à 30 cm (12 po).Écran LCD à cinq chiffres ; la fonction de mémoire vous permet de rappeler la lecture la plus élevée, la plus basse et la plus récente.Boîtier en ABS robuste.
- Utilisez le capteur sans contact pour obtenir des indicateurs de vitesse en tr/min ; utilisez le capteur à contact pour lire directement les vitesses de surface en pieds par minute ou en mètres par minute
- Détecte des vitesses comprises entre 0,1 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
- Le capteur de contact fournit des lectures de 0,1 à 19 999 tr/min, de 0,05 à 1999,9 m/min ou 0,2 à 6560 pi/min ; précision de 0,05 % + 0,1 tr/min de 0 à 999,9 tr/min et de 0,05 % + 1 tr/min de 1000 à 99 999 tr/min
- Dimensions : 21,5 × 6 × 4 cm (8,50 × 2,50 × 1,50 po) ; poids : 10,50 oz (298 g)
- Détecte des vitesses comprises entre 10 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
- Mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance de 5,1 à 198 cm (2 à 78 po)
- L’unité est précise à 0,05 % de la pleine échelle
- L’indicateur du panneau d’affichage vous avertit automatiquement lorsque la batterie est faible
- Dimensions : 7,50 × 2,75 × 1,50 po (L x l x H) (19 × 7 × 4 cm) ; Poids : 9 oz (255 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
1,5 in | |
Tachymètre numérique | |
0,1 (inférieur à 1 000 tr/min), 1 (supérieur à 1 000 tr/min) |
4 cm | |
0,05 % +0,1 tr/min (de 0 à 999,9 tr/min), 0,05 % +1 tr/min (de 1 000 à 99 999 tr/min) |