Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec capteurs courts
Code produit. 11735843 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5°C à +50°C
-50°C à +70°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +158°F
23°F à 122°F
S/O
Balance:
Échelle Celsius
Échelle Celsius, échelle Fahrenheit
Longueur (métrique):
5.7 cm
102 mm
102 mm
10.8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11735843
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ sont idéals pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides.
Choisissez parmi des modèles offrant de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction MAX. / MIN. pour enregistrer les températures maximale et minimale pendant une certaine période, des alarmes sonores et visuelles ainsi que des affichages multiples des températures enregistrées.
  • Sélectionnez la température correcte à utiliser dans les bains-marie, les réfrigérateurs, les incubateurs et les cuves.
Certifications
Certificat Traceable avec numéro de série individuel délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes NIST™.
†Capteur de température ambiante
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,18 in
Dimensions (L x l x H) 5.7 x 8.2 x 5.71 cm (2.25 x 3.25 x 2.25 in)
À utiliser avec (application) Pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides dans les cuves, congélateurs, bains-marie, incubateurs et réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 2.25 in
Hauteur (métrique) 5.71 cm
Comprend Capteur, pile alcaline AAA, support béquille pliable, support de montage mural, aimant et ruban de montage Velcro™
Longueur (impériale) du câble 10 pieds
Longueur (impériale) de sonde 0.8 in
Longueur (métrique) 5.7 cm
Longueur (métrique) du câble 305 cm
Longueur (métrique) de sonde 2.03 cm
Matériau Plastic
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 2.5 oz
Poids (métrique) 70.8 g
Largeur (impériale) 3.25 in
Longueur (impériale) 2,25 po
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8.2 cm
Balance Échelle Celsius, échelle Fahrenheit