Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec capteurs courts
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5°C à +50°C
-50°C à +70°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +158°F
23°F à 122°F
S/O
Balance:
Échelle Celsius
Échelle Celsius, échelle Fahrenheit
Longueur (métrique):
5.7 cm
102 mm
102 mm
10.8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Choisissez parmi des modèles offrant de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction MAX. / MIN. pour enregistrer les températures maximale et minimale pendant une certaine période, des alarmes sonores et visuelles ainsi que des affichages multiples des températures enregistrées.
- Sélectionnez la température correcte à utiliser dans les bains-marie, les réfrigérateurs, les incubateurs et les cuves.
Certifications
Certificat Traceable avec numéro de série individuel délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes NIST™.
†Capteur de température ambiante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensions (L x l x H) | 10.8 x 10.1 x 2.5 cm (4.25 x 4 x 1 in) |
| À utiliser avec (application) | Mesure la température des solutions en bain-marie, réfrigérateurs, incubateurs et cuves |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Hauteur (métrique) | 2.5 cm |
| Comprend | Certificat Traceable, pile AAA, support béquille pliable, cran de montage mural et bandes Velcro™ pour une fixation sur n’importe quelle surface |
| Longueur (impériale) du câble | 10 pieds |
| Longueur (impériale) de sonde | 0.18 in |
| Longueur (métrique) | 10.8 cm |
| Longueur (métrique) du câble | 304.8 cm |
| Afficher plus |