Learn More
Fisherbrand™ Baromètre numérique portatif Traceable™
Code produit. p-181788 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc, pile
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11724206
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc
Gardez une trace de votre environnement et de votre temps avec ce baromètre portatif multifonctionnel. Le baromètre numérique portatif Fisherbrand Traceable mesure et affiche numériquement la température, l’altitude et la pression barométrique.
Gardez une trace de votre environnement et de votre temps avec ce baromètre portatif multifonctionnel. Le baromètre numérique portatif Fisher Scientific™ Traceable™ mesure et affiche numériquement la température, l’altitude et la pression barométrique.
  • Chronomètre/horloge
  • La tendance de la pression barométrique affiche la lecture actuelle et les précédentes 2, 4, 6, 8, 10, 12 heures dans un format de graphique à barres
  • Mémoire minimale/maximale des altitudes atteintes pendant toute période
  • Certifications
    Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™. Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA.
    Spécification
    Accuracy (Barometer) ± 8 mbar (0,2363 po Hg)
    Resolution (Temperature) 0,1°C
    Plage de températures (métrique) −10 à 60°C
    Plage de températures (impériale) 14°F to 140°F
    Comprend Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc, pile
    Type Baromètre numérique portatif