Learn More
Fisherbrand™ Minuteries portatives Traceable™ avec attaches pour porte-clés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
100 h à 1 sec.
19 heures 59 min
20 heures à 1 min.
Précision:
0.01 %
5e-005
Alarms:
1 min.
20 s
Dimensions (L x l x H):
0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
0,25 x 1 x 1,75 po
3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
- Boîtier en plastique ABS robuste
- Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
- Précision : 0.01 %
- Mode de mesure des temps morts (n° de catalogue 06-662, 06-662-25 et -11)
- Le modèle portant le n° de catalogue 06-662-11 permet de choisir entre une horloge au format 12 h (AM / PM) ou 24 h.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur portatif |
| Plage de durée | 19 heures 59 min |
| Alarms | 20 s |
| Précision | 0.01 % |
| Résolution | 1 min. |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | Oxyde d’argent |
| Dimensions (L x l x H) | 0,25 x 1 x 1,75 po |
| Longueur (impériale) | 0.25 in. |
| Longueur (métrique) | 0.63 cm |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction