Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs portatifs Traceable™ avec rappel de mémoire
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
L’article 06-662-26 est fourni avec une pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 2 ans. L’article 06-662-52 est fourni avec une pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie d’1 an.
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
- Boîtier en plastique ABS robuste
- Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
- Précision : 0.01 %
- Résolution : 1 s
- Rappel de mémoire
- La face arrière du modèle 06-662-26 est aimantée avec des bandes Velcro™ pour fixation
- Les données mémorisées sont conservées tant que vous ne les reprogrammez pas.
- Minuteur à relecture instantanée pour les tests répétitifs
- Livrés avec un cordon de 36 po
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur portatif |
| Plage de durée | 99 min 59 s |
| Précision | 0,01 % |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | Oxyde d’argent |
| Dimensions (L x l x H) | 1.27 x 4.59 x 8.89 cm (0.5 x 1.81 x 3.5 in) |
| Longueur (impériale) | 0,5 po |
| Longueur (métrique) | 1.27 cm |
| Largeur (impériale) | 1.81 in |
| Afficher plus |