Learn More
Fisherbrand™ Minuteur avec mémoire à rappel instantané Traceable™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Pile AAA remplaçable qui alimente le minuteur pendant trois ans d’utilisation nominale
Le minuteur avec mémoire à rappel instantané Fisher Scientific™ Traceable™ est spécialement conçu pour les tests de routine, les exigences de contrôle qualité et les analyses répétitives. La fonction mémoire unique permet de consacrer ce minuteur à un équipement de laboratoire tel qu’un bain-marie, un four, un agitateur ou un incubateur.
- Décompte à partir de n’importe quelle durée indiquée entre 99 minutes, 59 secondes et zéro
- Précision : 0.01 %
- L’affichage présente des chiffres extra-larges et brillants de 0.62 po de hauteur.
- Forte alarme de 30 secondes une fois le minuteur parvenu à zéro ; La fonction de mémorisation instantanée remet toujours l’affichage à la durée programmée ; La face arrière aimantée permet de positionner le minuteur sur des surfaces métalliques.
- Repose à plat sur une paillasse ou à la verticale grâce au support béquille pliable
- La pince de fixation se clipse sur les poches.
Informations sur la commande
Dimensions : 2.5 x 2.25 x 0.75 po (6.4 x 5.7 x 1.9 cm) (L x l x H) ; Poids : 2 oz (57 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur avec mémoire à rappel instantané |
| Plage de durée | 99 min 59 s à zéro |
| Alarms | 30 s, sonnerie |
| Précision | 0.01 % |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Dimensions (L x l x H) | 6.4 x 5.7 x 1.9 cm (2.5 x 2.25 x 0.75 in) |
| Longueur (impériale) | 2,5 in |
| Longueur (métrique) | 6.4 cm |
| Largeur (impériale) | 2.25 in. |
| Afficher plus |