Learn More
Fisherbrand™ Vacuomètres / manomètres Traceable™
Code produit. p-2330760 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Gamme de pression:
-5 à 5 psi
− 100 à 100 psi
−100 à 100 psi
−15 à 15 psi
−30 à 30 psi
−5 à 5 psi
Type de produit:
Modèle avec impression
Modèle sans impression
Poids (métrique):
0,14 kg
0,34 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11794206
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Le modèle non imprimable inclut : tubulure, pile de 9 V, étui de transport en ABS et port RS-232 ; Le modèle imprimable inclut : tuyau / tubulure, piles AA, étui de transport en ABS, sortie ordinateur, câble d’ordinateur de 79 po avec logiciel sur CD et rouleau de papier.
Les unités portables mesurent et affichent les différences de pression / vide en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
Les unités portables mesurent et affichent les pressions / vides différentiels en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
  • L’unité portative mesure et affiche la pression différentielle / le vide en : psi, mbar, bar, cm/H2O, po/H2O, pi/H2O, mm/Hg, po/Hg, kg/cm2, oz/po2 et kPa
  • Temps de réponse : 0,5 sec
  • Précision : ± 0,3 % de la pleine échelle entre 0 et 50°C
  • Les mesures sont affichées sur l’écran rétroéclairé avec des chiffres de 0,625 po (1,6 cm) de haut, visibles à 6 pi. Inclut le bouton DATA HOLD pour geler l’affichage et obtenir les mesures
  • La touche de rappel indique les mesures les plus élevées et les plus basses
  • La fonction différentielle calcule la différence entre deux mesures
  • La remise à zéro s’effectue à l’aide d’un simple bouton
  • Affiche l’heure jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes, ce qui permet à l’utilisateur d’enregistrer la pression maximale ou minimale lorsqu’elle est atteinte
Modèle avec impression
  • Capture et enregistre jusqu’à 99 mesures par simple pression sur un bouton
  • L’enregistrement de données permet de capturer et de stocker jusqu’à 12 000 mesures à des intervalles compris entre 1 seconde et 2 heures ; impression du numéro d’échantillon, de la mesure actuelle, de la date et de l’heure
  • Les mémoires manuelles et les mémoires d’enregistreurs de données sont imprimées sans qu’il y ait besoin d’un ordinateur
  • La sortie pour ordinateur permet de diffuser les mémoires manuelles, les mémoires d’enregistreurs de données et la capture programmable en cours vers un ordinateur PC
Informations sur la commande
Dimensions : 7,125 x 2,75 x 1,125 po (L x l x H) (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Adapté aux tubulures de 0,062 à 0,187 po de D.I. Modèle sans impression : 5 oz ; modèle avec impression : 12 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 8 x 2,75 x 1,75 in (20,32 x 7 x 4,45 cm)
À utiliser avec (application) Affiche la jauge et la pression différentielle / le vide dans onze unités différentes
Hauteur (impériale) 1,12 in
Hauteur (métrique) 2,9 cm
Comprend Certificat Traceable, tuyau / tubulure, piles AA, étui de transport en plastique ABS, sortie pour ordinateur, rouleau de papier et pile de rechange 1105
Longueur (impériale) 7,12 in
Longueur (métrique) 18,1 cm
Matériau Plastique ABS
Température de fonctionnement (impériale) 32°F à 122°F
Température de fonctionnement (métrique) 0°C à 50°C
Temps de réponse 0,5 sec
Plage de durée 99 h 59 min 59 s
Poids (impériale) 12 oz
Poids (métrique) 0,34 kg
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Précision ±0,3%
Type d’affichage LCD
Gamme de pression -5 à 5 psi
Type de produit Modèle avec impression