Learn More
Fisherbrand™ Carte mémoire d’instrument de mesure de l’humidité / de la température / du point de rosée Traceable™
Code produit. 15214016 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 50°C
Code produit. 15214016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Piles, adaptateur, lecteur de carte mémoire de 256 MB, bandes de montage magnétiques, support mural Velcro™, support pour paillasse, certificat Traceable et boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
Mémoires min / max et alarmes haute / basse, plus enregistreur de données intégré.
Mémoires min / max et alarmes haute / basse, plus enregistreur de données intégré. La carte mémoire de l’instrument de mesure de l’humidité / du point de rosée / de la température Traceable™ Fisher Scientific™ capture 5,9 millions de mesures avec carte SD 256 Mo amovible.
Surveille les armoires, les incubateurs, les salles blanches, les entrepôts, les laboratoires, les hottes et les zones critiques
Thermomètre
  • Couvre de 32° à 122,0°F (0° à 50,0°C)
  • Min /max affiche les relevés les plus élevés / les plus bas pour toute période de temps
  • L’alarme se règle par incréments de 0,1
  • L’alarme émet un signal sonore et un voyant rouge vif clignote lorsque la température, l’humidité ou le point de rosée s’élèvent au-dessus ou chutent sous les points de déclenchement définis par l’utilisateur
  • Affichage à quatre lignes avec chiffres de 0,7 po
Enregistreur de données
  • Enregistre les mesures de toutes les une minute à une fois toutes les 720 minutes sur une carte mémoire SD standard
  • Capture l’équivalent des mesures minute par minute sur une période de plus de 10 ans
  • Le lecteur de carte mémoire fourni se branche sur n’importe quel port d’ordinateur USB pour un rapport instantané, sans logiciel à installer
  • Le rapport texte comprend la date / l’heure et toutes les mesures des capteurs sur une seule ligne
  • Le rapport peut être envoyé vers n’importe quelle feuille de calcul ou base de données
Spécifications
  • Fréquence d’échantillonnage : D’une fois toutes les minutes à une fois toutes les 720 minutes (configurable par l’utilisateur)
  • Mémoire : Carte mémoire de 256 Mo. Une carte de de jusqu’à 4 Go peut être installée
  • Fonctions : Mémoire min / max, alarme haute / basse, capture de données
  • Plage de températures : 0° à 50,0°C avec une précision de 0,1°C
  • Précision de la température : ± 1°C
  • Échelle d’humidité : 0,0 à 90,0%
  • Résolution de l’humidité : 0,1%
  • Justesse de l’humidité : ±5%age d’HR à 25°C entre 20 et 85 % d’HR ; ± 7 % d’HR ailleurs
  • Plage de points de rosée : - 20,0° à + 50,0°C, avec précision de 0,1°
  • Dimensions L x l x H : 3,5 x 4,25 x 1,25 in. (8,9 x 10,8 x 3,2cm)
  • Poids : 7 oz (200 g)
Informations sur la commande
Fonctionne sur les piles fournies ou sur l’adaptateur fourni. Les piles durent une année sans saisie des données et un mois avec un taux d’échantillonnage de un par minute. Si l’adaptateur ne reçoit aucun courant, la pile prend automatiquement le relai.
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 8,9 x 10,8 x 3,17cm
À utiliser avec (application) Armoires, incubateurs, salles blanches, salles de stockage, laboratoires, hottes et zones critiques
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3.17 cm
Plage d’humidité 0 à 90 % HR
Comprend Piles, adaptateur, lecteur de carte mémoire de 256 Mo, bandes de montage magnétiques, support mural Velcro™, support pour paillasse, certificat Traceable et boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
Longueur (métrique) 8.9 cm
Matériau ABS
Poids (impériale) 7 oz
Poids (métrique) 120.5 g
Largeur (impériale) 4,25 in
Type de produit Carte mémoire d’instrument de mesure de l’humidité / de la température / du point de rosée
Longueur (impériale) 3.5 in.
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 32°F
Température min. (métrique) 0°C
Plage de températures (impériale) 32°F to 122°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Calibrated Oui
Précision ±5 % HR à 25°C entre 20 et 85 % HR ; ±7 % HR ailleurs
Affichage LCD
Largeur (métrique) 10.8 cm