Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur haute précision en platine Traceable™ avec sonde flacon
Code produit. 13577070 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde de balle
Sonde pour flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13577070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Piles, micro-câble 10 po, sonde flacon en acier inox RTD en platine, câble 201 po, bandes magnétiques, adhésif Velcro™, support de paillasse
Stocke en mémoire et affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours)
Stocke en mémoire et affiche les mesures minimum / maximum des dernières 24 heures (toutes les heures), des 7 derniers jours (tous les jours) ou des 31 derniers jours (tous les jours). Le thermomètre pour réfrigérateur / congélateur haute précision en platine Fisher Scientific™ Traceable™ avec triple affichage indique les températures actuelles en °F / °C.
  • Alarmes haute / basse
  • La touche d’horodatage indique l’heure et la date exactes pour toutes les lectures minimum et maximum
  • La résolution et la précision répondent à des mesures précises pour les réfrigérateurs / congélateurs
  • Le flacon scellé dans les matériels généralement reconnus inoffensifs (GRAS) est protégé des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte
  • La porte du réfrigérateur / congélateur se ferme et se scelle étroitement autour du câble micro-fin
  • L’affichage triple indique les températures actuelles °C/°F et minimales / maximales
  • L’alarme peut être réglée par incréments de 0,1° et avertit lorsque la température dépasse ou tombe en dessous des points de consigne
  • Les LED visuelles et les signaux d’alarme sonores sont continuellement émis même si la température revient à une plage sans alarme
  • Permet un étalonnage simple d’une touche par l’utilisateur
Spécifications
  • Plage : -50° à +70,00°C
  • Résolution : 0,01°
  • Précision : ±0,1°°C
  • Affichage : trois lignes, deux alarmes LED
  • Câble : étanche, 120 po
  • Boîtier : résistant aux chocs, résistant aux produits chimiques, plastique ABS
  • Taille : 2,75 × 4,25 × 0,75 po
  • Poids : 5 oz. (141,7g)
Sonde flacon :
  • La sonde flacon étanche en platine à quatre fils garantit une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme
  • Le flacon scellé de matériel généralement reconnu inoffensif (GRAS) est protégé des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte
  • 1 × 2,5 po
Sonde sans flacon :
  • Sans flacon
  • La sonde est de 0,187 po de diamètre × 0,75 po L
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Spécification
Comprend Piles, câble 10 po, sonde à munitions, câble 201 po, bandes magnétiques, adhésif Velcro™, support de paillasse
Longueur (métrique) 18 cm
Matériau ABS
Type de sonde Sonde pour flacon
Résolution 0,01°C
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58° to +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Précision ±0,1°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 8 cm