Learn More
Fisherbrand™ Manomètres / vacuomètres Traceable™
Code produit. p-2330757 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Gamme de pression:
−736 à 1500 mm Hg
−736 à 37500 mm Hg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11714216
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Certificate to indicate traceability to standards provided by NIST, 40 in. (102cm) cable, and transducer with 1/4 NPT male-threaded stainless-steel end. Also includes one 9V battery.
Mesurez en millimètres de mercure, en livres par pouce carré, en bars, en mètres d’eau et en atmosphères
Mesurez en millimètres de mercure, en livres par pouce carré, en bars, en mètres d’eau et en atmosphères
Jauges portatives avec capteur et câble. À utiliser avec tous les gaz et liquides compatibles avec l’acier inox 316. Précision : 1 % de la pleine échelle + 1 chiffre.
  • Les données s’affichent sur un écran LCD facile à lire avec des chiffres de 0,375 po (1 cm) de hauteur
  • Inclut le bouton DATA HOLD pour geler l’affichage et obtenir les mesures
  • La touche de rappel indique les mesures les plus élevées et les plus basses
  • La remise à zéro s’effectue à l’aide d’un simple bouton
  • L’unité peut être connectée à un ordinateur ou à un enregistreur de données par l’intermédiaire du port série RS-232 utilisé pour enregistrer les résultats
Informations sur la commande
Dimensions :3 x 1,25 x 7 po (3 x 8 x 17,8 cm) (L x l x H).
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de batterie 9 V
Certifications/Conformité ISO 9001 / ISO 17025 A2LA / NIST
Dimensions (L x l x H) 3 x 1,25 x 7 in (7,62 x 3,17 x 17,8 cm)
Hauteur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 17,8 cm
Comprend Certificat indiquant la traçabilité conformément aux normes NIST, câble de 40 po (102 cm) et transducteur avec extrémité en acier inox filetée mâle NPT de 1/4, comprend également une pile de 9 V
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7,62 cm
Poids (impériale) 9,5 oz.
Poids (métrique) 0,26 kg
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 3,17 cm
Précision 0,01
Type d’affichage LCD
Gamme de pression −736 à 1500 mm Hg
Type de produit Manomètre / vacuomètre